172553
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate
97%
Synonyme(s) :
Disodium 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonate monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc(c1O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O8S2.2Na.H2O/c7-4-1-3(15(9,10)11)2-5(6(4)8)16(12,13)14;;;/h1-2,7-8H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable