Principaux documents
8.01504
Sigma-Aldrich
Silver acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Silver acetate, Acetic acid silver salt
5 G
101,00 $
25 G
394,00 $
100 G
1 190,00 $
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
101,00 $
25 G
394,00 $
100 G
1 190,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H3AgO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
209-254-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
crystals
Solubilité:
10.2 g/L
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Solubilité
10.2 g/L
Densité
3.26 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ag]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable