Documents
8.01452
Sigma-Aldrich
Anisole
for synthesis
Synonyme(s) :
Anisole, Méthyl phényl éther, méthoxybenzène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
202-876-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
3.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
475 °C
Puissance
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (v/v)
Point d'ébullition
154 °C/1013 hPa
Pf
-37 °C
Température de transition
flash point 45.5 °C
Densité
0.994 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Lithographie à faisceau d'électrons sur des surfaces non planes : la recherche a mis en évidence l'application de l'anisole dans la lithographie à faisceau d'électrons pour tracer des motifs sur des surfaces non planes et irrégulières, ce qui a permis des avancées significatives dans les technologies de microfabrication, essentielles pour le développement de dispositifs et de composants miniaturisés (Zhu et al., 2024).
  • Synthèse de pigments photoniques : démontre l'utilisation de l'anisole dans la synthèse durable de pigments photoniques à l'aide de copolymères en bloc "bottlebrush" de polystyrène-polyvinylpyrrolidone, mettant en évidence le rôle de l'anisole dans la création de matériaux avancés pour des applications optiques (Xu et al., 2024).
  • Développement de plateformes pour la SERS : explore l'utilisation de l'anisole dans la fabrication d'un ruban de cuivre très flexible décoré de nanoréseaux d'Ag pour des plateformes ultrasensibles de spectroscopie Raman exaltée de surface (SERS), en soulignant son utilité dans l'amélioration des capacités de détection environnementale et chimique (Shameer et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d'aire) : ≥ 99 %
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,993 - 0,994
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup