Principaux documents
8.02898
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate
greener alternative
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethyl carbonate, Carbonic acid diethyl ester
100 ML
37,90 $
500 ML
54,80 $
1 L
90,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
37,90 $
500 ML
54,80 $
1 L
90,90 $
About This Item
Formule linéaire :
CO(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-311-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
11 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
445 °C
Puissance
>4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.4-11.0 % (v/v)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
6.3 (1 g/L in H2O)
pb
126 °C/1013 hPa
Pf
-43 °C
Température de transition
flash point 33 °C
Solubilité
insoluble 18.8 mg/L
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a greener reagent. Click here for more information.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.975
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.