8.00145
6-Aminohexanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
6-Aminohexanoic acid, 6-Aminocaproic acid
37,60 $
About This Item
37,60 $
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99% (HClO4)
Forme
crystals
Puissance
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.27-6.3 (20 °C, 587.55 g/L in H2O)
Pf
205 °C
Température de transition
flash point 207-209 °C
Solubilité
587.55 g/L
Densité
1.1313 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[N+H3]CCCCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Computational Insights for Wastewater Treatment: A study provided computational insights into the reactivity of crosslinked polyketones with 6-Aminohexanoic acid modifications, demonstrating potential for enhanced copper ion removal from wastewater, suggesting a valuable application in environmental remediation processes (Ortega et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
404.6 - 408.2 °F
Point d'éclair (°C)
207 - 209 °C