Documents
8.07028
Sigma-Aldrich
Phenyl isothiocyanate
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
Numéro de classement CE :
203-138-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
10 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
221 °C/1013 hPa
Pf
-21 °C
Température de transition
flash point 87 °C
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup