Documents
71456
Millipore
Mélange maître BugBuster®
Synonyme(s) :
Mélange maître de lyse cellulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41106511
Nomenclature NACRES :
NA.32
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le mélange maître BugBuster® permet une purification efficace des protéines et d'autres applications connexes. Il évite de devoir recourir aux méthodes mécaniques telles que la presse de French ou la sonication. Les deux conditionnements disponibles contiennent suffisamment de réactifs pour extraire des protéines à partir de 20 grammes ou 100 grammes de pâte cellulaire.
Application
Le mélange maître BugBuster® a été utilisé :
  • pour remettre en suspension et lyser les culots cellulaires lors de la purification des protéines
  • pour extraire les protéines en vue d'une analyse par immunoblotting
  • comme tampon de lyse bactérienne pour la préparation des corps d'inclusion
Actions biochimiques/physiologiques
Le réactif d'extraction protéique BugBuster® est spécialement conçu pour rompre en douceur la paroi cellulaire des bactéries E. coli afin de libérer les protéines solubles. Cette formulation unique utilise un mélange de détergents capable de perforer efficacement la paroi cellulaire sans dénaturer les protéines solubles. En combinant le réactif BugBuster, la solution rLysozyme et la nucléase Benzonase, notre mélange maître BugBuster améliore l'efficacité de l'extraction des protéines et simplifie le downstream processing des extraits de protéines.
Caractéristiques et avantages
  • Lyse efficace des bactéries à Gram positif et à Gram négatif
  • Recouvrement maximal de la protéine active soluble
  • Capable de percer la paroi cellulaire sans dénaturer la protéine soluble
  • Peut servir à préparer des corps d'inclusion ultra purs
  • Compatible avec le cocktail d'inhibiteurs de protéases et de phosphatases
  • Offre une solution pratique, rapide et rentable pour libérer la protéine cible exprimée.
  • Le mélange maître évite de procéder à une dilution ou à des étapes supplémentaires.
Avertissement
Toxicité : Manipulation standard (A)
Informations légales
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Matthew Thomas Doyle et al.
Molecular cell, 81(9), 2000-2012 (2021-03-12)
The β-barrel assembly machine (BAM) integrates β-barrel proteins into the outer membrane (OM) of Gram-negative bacteria. An essential BAM subunit (BamA) catalyzes integration by promoting the formation of a hybrid-barrel intermediate state between its own β-barrel domain and that of
Development of a synthetic biosensor for chemical exchange MRI utilizing in silico optimized peptides
Fillion AJ, et al.
Nmr in Biomedicine, 36, e5007-e5007 (2023)
Yong Y Peng et al.
Bioengineered, 5(6), 378-385 (2014-12-09)
The collagen like domain Scl2 from Streptococcus pyogenes has been proposed as a potential biomedical material. It is non-cytotoxic and non-immunogenic and can be prepared in good yield in fermentation. The Scl2 collagen domain is about a quarter of the
RT-QuIC assays for prion disease detection and diagnostics
Orru CD, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 185-203 (2017)
Brian D Huang et al.
Nature communications, 13(1), 3901-3901 (2022-07-07)
Bacteroides species are prominent members of the human gut microbiota. The prevalence and stability of Bacteroides in humans make them ideal candidates to engineer as programmable living therapeutics. Here we report a biotic decision-making technology in a community of Bacteroides
Articles
Citation Spotlight: BugBuster® Protein Extraction Reagent for Efficient Protein Extraction from Bacterial Pathogens
Contenu apparenté
Panorama des méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique, comme la solubilisation par détergents, la lyse par congélation/décongélation, le choc osmotique, la sonication, la lyse cellulaire enzymatique et les techniques de fragmentation mécanique comme l'homogénéisation au Dounce, au Polytron ou au mortier et au pilon.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.