693015
Zwittergent® 3-12 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Synonyme(s) :
n-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, hplc solvents
206,00 $
About This Item
206,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Nombre d'agrégation
55
Couleur
white
CMC
2 - 4 mM
Solubilité
water: 5%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
Clé InChI
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Characterization for the Similarity Assessment between Proposed Biosimilar SB12 and Eculizumab Reference Product Using a State-of-the-Art Analytical Method.: The study characterizes the similarity between biosimilar SB12 and Eculizumab, employing Zwittergent® 3-12 Detergent for accurate protein analysis (Kim et al., 2023).
Avertissement
Autres remarques
Nollstadt, K.H., et al. 1989. J. Chromatogr.497, 87.
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup