MilliporeSigma
Toutes les photos(9)
Principaux documents
O8001
Sigma-Aldrich
Octyl β-D-glucopyranoside
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
n-Octyl glucoside, OGP
100 MG
52,10 $
250 MG
79,50 $
500 MG
137,00 $
1 G
201,00 $
5 G
666,00 $
10 G
1 250,00 $
25 G
2 490,00 $
100 G
6 900,00 $
52,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
52,10 $
250 MG
79,50 $
500 MG
137,00 $
1 G
201,00 $
5 G
666,00 $
10 G
1 250,00 $
25 G
2 490,00 $
100 G
6 900,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H28O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.37
Beilstein:
84118
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
52,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 25,000
Nombre d'agrégation
84
CMC
20-25 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point >100 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Application
Détergent non ionique, dialysable, pour la solubilisation et l′isolement des protéines membranaires. Permet d′augmenter la résolution des protéines dans les gels 2D.
L′octyl β-D-glucopyranoside a été utilisé :
  • à diverses concentrations pour laver les billes de Sepharose afin d′étudier l′interaction de l′albumine-shFcRn en présence d′octyl β-D-glucopyranoside[1]
  • en tant que solution de lyse et de solubilisation pour la préparation des lipoprotéines bactériennes[2]
  • pour solubiliser l′antigène recombinant de 47 kDa provenant de cellules d′d′E. coli[3]
  • comme constituant du tampon lyse pour le dosage des protéines par test au BCA[4]
  • dans le procédé de déglycosylation[5]
  • comme constituant du tampon de lyse utilisé pour préparer des extraits de mitochondries[6]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Gating of the mitochondrial permeability transition pore by long chain fatty acyl analogs in vivo.
Samovski D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(10), 6879-6890 (2010)
Ofir Schuster et al.
ACS omega, 6(5), 3525-3534 (2021-02-16)
SARS-CoV-2, the etiologic agent of the COVID-19 pandemic, emerged as the cause of a global crisis. Rapid and reliable clinical diagnosis is essential for effectively controlling transmission. The gold standard assay for SARS-CoV-2 identification is the highly sensitive real-time quantitative
The major histocompatibility complex?related Fc receptor for IgG (FcRn) binds albumin and prolongs its lifespan.
The Journal of Experimental Medicine, 197(3), 315-322 (2003)
Insulin and AMPK regulate fatty acid translocase/CD36 plasma membrane recruitment in cardiomyocytes via RabGAP AS160 and Rab8a Rab GTPase.
Journal of Lipid Research, jlr-M023424 (2012)
Genetic and physicochemical characterization of the recombinant DNA-derived 47-kilodalton surface immunogen of Treponema pallidum subsp. pallidum.
Chamberlain N R, et al.
Infection and Immunity, 56(1), 71-78 (1988)
Protocoles
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.