Principaux documents
681664
Sigma-Aldrich
Wnt Agonist I in DMSO
The Wnt Agonist I in DMSO, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Wnt Agonist I in DMSO, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine, Wnt Pathway Activator I in DMSO, Wnt Pathway Activator I in DMSO, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine
2 MG
160,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 MG
160,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H18N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
NC1=NC(NCC2=CC=C(OCO3)C3=C2)=CC(C4=CC=CC(OC)=C4)=N1
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
Clé InChI
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable, potent, and selective activator of Wnt signaling that does not inhibit the activity of GSK-3β (IC50 >60 µM). Shown to mimic the effect of Wnt and induce β-catenin and TCF (T-cell fate)-dependent transcriptional activity (EC50 = 700 nM in HEK-293T cells). Reported to cause substantial head defects during Xenopus embryonic development. The solid form of this compound (Cat. No. 681665) is also available.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Forme physique
A 25 mM (2 mg/228 µL) solution of Wnt Agonist I (Cat. No. 681665) in DMSO.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C.
Autres remarques
Liu, J., et al. 2005. Angew. Chem. Int. Ed.44, 1987.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable