420294
STAT5 Inhibitor II, IQDMA
The STAT5 Inhibitor II, IQDMA controls the biological activity of STAT5.
Synonyme(s) :
STAT5 Inhibitor II, IQDMA, N1-(11H-indolo[3,2-c]quinolin-6-yl)-N2,N2-dimethylethane-1,2-diamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
brown
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chien, C.M., et al. 2008, Chem-Biol. Intr.176, 40.
Yang, S.H., et al. 2008, J. Biochem. Mol. Tox.22, 396.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable