Principaux documents
573108-M
Millipore
STAT5 Inhibitor
The STAT5 Inhibitor, also referenced under CAS 285986-31-4, controls the biological activity of STAT5.
Synonyme(s) :
STAT5 Inhibitor, Nʹ-((4-Oxo-4H-chromen-3-yl)methylene)nicotinohydrazide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(\N=C\c2[c](c3c([o]c2)cccc3)=O)C(=O)c1cnccc1
Clé InChI
DAVIKTBRCQWOGT-GIJQJNRQSA-N
Description générale
A cell-permeable nonpeptidic nicotinoyl hydrazone compound that selectively targets the SH2 domain of STAT5 (IC50 = 47 µM against STAT5b SH2 domain EPO peptide binding activity), while exhibiting much less effect towards the SH2 domain of STAT1, STAT3, or Lck (IC50 >500 µM). Shown to block STAT5/STAT5 DNA binding activity in K562 nuclear extract and inhibit IFN-α-stimulated STAT5, but not STAT1 or STAT3, tyrosine phosphorylation in Daudi cells.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Muller, J., et al. 2008. ChemBioChem9, 723.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable