616461
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542, CAS 301836-41-9, is a cell-permeable inhibitor of SMAD2 phosphorylation. Inhibits the activity of ALK4 and ALK5 (IC₅₀ = 140 nM and 94 nM, respectively).
Synonyme(s) :
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542, 4-[4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-5-(2-pyridyl)-1H-imidazol-2-yl]benzamide, Dihydrate, 4-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-5-(2-pyridyl)-1H-imidazol-2-yl]benzamide, Dihydrate, SB-431542
216,00 $
En stockDétails
About This Item
216,00 $
En stockDétails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[nH]1c(nc(c1c4cc5c(cc4)OCO5)c3ncccc3)c2ccc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C22H16N4O3/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26)
Clé InChI
FHYUGAJXYORMHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable