Principaux documents
605190-M
Sigma-Aldrich
Thrombin, Human Plasma
Synonyme(s) :
Thrombin, Human Plasma
100 UNITS
107,00 $
1000 UNITS
752,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 UNITS
107,00 $
1000 UNITS
752,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.51
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 9383
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥1000 NIH units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: 1 mg/mL
aqueous buffer: soluble
Température de stockage
−20°C
Description générale
Thrombin, a sodium-activated type II enzyme, comprises two anion binding exosites, ABE-I and ABE-II.[1] This serine protease enzyme is synthesized from zymogen prothrombin (factor II) in the liver.[1][2]
Application
Thrombin, Human Plasma has been used:
  • as a component of endothelial growth medium (EGM) media for the transplantation and reisolation of Kaposi′s sarcoma-associated herpesvirus-human endothelial cell line (KSHV-HuARLT) cells from mice[3]
  • for the fabrication of fibrin gels[4]
  • as a component of EGM media for viral copy number analysis of KSHV-HuARLT cells and matrigel implant[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Thrombin cleaves and converts fibrinogen into fibrin. It then activates factors V, VIII, XI, and XIII. Thrombin stimulates platelet activation and stabilizes the fibrin polymers.[6][7] It elicits a vital role in the last stages of the blood coagulation cascade.[1]
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Définition de l'unité
One unit is determined by comparison with a standard curve prepared using the Bureau of Biologics standard thrombin.
Forme physique
Lyophilized from 200 mM NaCl, 50 mM citrate buffer, 0.1% PEG-8000, pH 6.5. Contains BSA as a stabilizer.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -70°C.
Remarque sur l'analyse
Complete activation from homogeneous prothrombin by SDS-PAGE
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Segall JA and Liem TK
Congenital and Acquired Hypercoagulable Syndromes, 339-346 (2007)
Kitchens CS, et al
Consultative Hemostasis and Thrombosis (2013)
Isis S R Carter et al.
Thrombosis, 2010, 416167-416167 (2010-01-01)
Although prothrombin is one of the most widely studied enzymes in biology, the role of the thrombin A-chain has been neglected in comparison to the other domains. This paper summarizes the current data on the prothrombin catalytic domain A-chain region
Diana L Diesen et al.
Vascular, 16 Suppl 1, S29-S36 (2008-03-01)
Thrombin is a common hemostatic drug used in surgical practice for over 100 years because of its simplicity and efficacy. Thrombin converts fibrinogen to fibrin, activates platelets, and induces vascular contraction. It is available in multiple forms, including human thrombin
Dillon K Jarrell et al.
PloS one, 16(5), e0239242-e0239242 (2021-05-20)
Fibrin has been used clinically for wound coverings, surgical glues, and cell delivery because of its affordability, cytocompatibility, and ability to modulate angiogenesis and inflammation. However, its rapid degradation rate has limited its usefulness as a scaffold for 3D cell