572201
Streptozotocin
An N-nitroso-containing diabetogenic compound that acts as a nitric oxide donor in pancreatic islets. An antibiotic effective against Gram-negative bacteria. Causes DNA alkylation and DNA strand breaks in pancreatic islet cells.
Synonyme(s) :
Streptozotocin, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white to pale yellow
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
heavy metals: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(N=O)(C)C(=O)N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
Clé InChI
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kwon, N.S., et al. 1994. FASEB J.8, 529.
Rasschaert, J., et al. 1992. Endocrinology130, 3522.
Bennett, R.A. and Pegg, A.E. 1981. Cancer Res.41, 2786.
Yamamoto, H., et al. 1981. Nature294, 284.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable