1613859
USP
Citrate de sodium tribasique dihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide citrique trisodium salt dihydrate, Citrate trisodique dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sodium citrate
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clé InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable