557352
RORα/γ Agonist, SR1078
The RORα/γ Agonist, SR1078 controls the biological activity of RORα/γ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
RORα/γ Agonist, SR1078, SR1078, N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)-4-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=CC=C(C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
RORα/γ
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Wang, Y., et al. 2012. PLoS One.7, e34921.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable