540411
Puromycin, Dihydrochloride, Cell Culture-Tested
Puromycin, CAS 58-58-2, is a protein synthesis inhibitor that causes premature release of nascent polypeptide chains.
Synonyme(s) :
Puromycin, Dihydrochloride, Cell Culture-Tested
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Impuretés
≤10 EU/mg Endotoxin (dry weight)
Couleur
white to off-white
Solubilité
methanol: 20 mg/mL
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
Clé InChI
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
protein synthesis
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortín, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Chow, S.C., et al. 1991. Exp. Cell Res. 216, 149.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable