5.33434
FGFR Inhibitor, SSR128129E
Synonyme(s) :
FGFR Inhibitor, SSR128129E, FGFR Inhibitor, SSR
295,00 $
About This Item
295,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[n]21c(c(c(c2C(=O)c3cc(c(cc3)N)C(=O)[O-])C)OC)cccc1
InChI
1S/C18H16N2O4.Na/c1-10-15(20-8-4-3-5-14(20)17(10)24-2)16(21)11-6-7-13(19)12(9-11)18(22)23;/h3-9H,19H2,1-2H3,(H,22,23);/q;+1/p-1
Clé InChI
JFBMSTWZURKQOC-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
FGFR
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Herbert, C., et al. 2013. Cancer Cell.23, 489.
Bono. F., et al. 2013. Cancer Cell.23, 477.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable