Documents
516724-M
Millipore
Phénol
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro Beilstein :
969616
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
crystalline solid
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Limite d'explosivité
8.6 %
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0003%
heavy metals: ≤0.0008%
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Useful for the purification of nucleic acids.
Avertissement
Toxicity: Toxic (F)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup