5.09226
PI 3-K Inhibitor XXI, GDC-0941
Synonyme(s) :
PI 3-K Inhibitor XXI, GDC-0941, GDC0941, 2-(1H-Indazol-4-yl)-6-(4-methylsulfonyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-morpholin-4-yl-thieno[3,2- d]pyrimidine, 4-(2-(1H-Indazol-4-yl)-6-((4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)methyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
247,00 $
About This Item
247,00 $
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N1CCN(CC1)Cc2[s]c3c(nc(nc3N6CCOCC6)c4c5c(n[nH]c5)ccc4)c2)C
InChI
1S/C23H27N7O3S2/c1-35(31,32)30-7-5-28(6-8-30)15-16-13-20-21(34-16)23(29-9-11-33-12-10-29)26-22(25-20)17-3-2-4-19-18(17)14-24-27-19/h2-4,13-14H,5-12,15H2,1H3,(H,24,27)
Clé InChI
LHNIIDJUOCFXAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PI 3-K
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ware, J.A., et al. 2013. Mol. Pharm.10, 4047.
Junttila,.T., et al. 2009. Cancer Cell15, 429.
Raynaud, F.I., et al. 2009. Mol Cancer Ther.8, 1725.
Folkes, A. J., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 5522.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable