Principaux documents
19-148
Sigma-Aldrich
Bafilomycine A1
Synonyme(s) :
Bafilomycin A
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Description
Bafilomycin A1 is a specific potent inhibitor of vacuolar-type H+-ATPases, and blocks lysosomal cholesterol transport in macrophages.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Température de stockage
−20°C
Application
La bafilomycine A1 a été utilisée :
  • comme inhibiteur de l'autophagie pour étudier son effet sur les lésions et la mort cellulaires induites par le traumatisme cérébral chez la souris
  • pour traiter les neurones pour les tests de pHluorin afin de mesurer l'endocytose pendant l'activité synaptique
  • pour bloquer l'autophagie dans les fibroblastes embryonnaires de souris
Actions biochimiques/physiologiques
Type d'inhibiteur : Kinase
Forme physique
C35H58O9
Stockage et stabilité
3 ans à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Wenchang Xiao et al.
Signal transduction and targeted therapy, 6(1), 152-152 (2021-04-17)
Autophagy is the main degradation pathway to eliminate long-lived and aggregated proteins, aged or malfunctioning organelles, which is essential for the intracellular homeostasis and prevention of malignant transformation. Although the processes of autophagosome biogenesis have been well illuminated, the mechanism
Seongju Lee et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-01)
Keloid is a representative chronic fibroproliferative condition that occurs after tissue injury. Emerging evidence showed that activation of NACHT, LRR, and PYD domains-containing protein 3 (NLRP3) inflammasome is involved in the pro-inflammatory response in injured tissues. However, the role of
Jianzhong Li et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 576988-576988 (2020-12-15)
Bixin, a natural carotenoid extracted from the seeds of Bixa orellana, has antioxidant and anti-inflammation effects. However, the pharmacological effects and underlying mechanisms of bixin in kidney interstitial fibrosis remain unknown. Partial epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) of tubular cells has been
Seongju Lee et al.
Science signaling, 13(613) (2020-01-09)
Mutations in WASHC5 (also known as KIAA0196) cause autosomal dominant hereditary spastic paraplegia (HSP) type SPG8. WASHC5, commonly called strumpellin, is a core component of the Wiskott-Aldrich syndrome protein and SCAR homolog (WASH) complex that activates actin nucleation at endosomes.
Hang Yang et al.
Virologica Sinica, 37(3), 380-389 (2022-03-11)
The recent COVID-19 pandemic poses a global health emergency. Cellular entry of the causative agent SARS-CoV-2 is mediated by its spike protein interacting with cellular receptor-human angiotensin converting enzyme 2 (ACE2). Here, by using lentivirus based pseudotypes bearing spike protein