506174
p38 MAP Kinase Inhibitor XIX, Skepinone-L
Synonyme(s) :
p38 MAP Kinase Inhibitor XIX, Skepinone-L, (2-(2,4-Difluorophenylamino)-7-[2 R-,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-one), (2-(2,4-Difluorophenylamino)-7-[2R-,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-one)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Koeberle, S.C., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.8, 141.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable