S2378
Sodium succinate dibasic hexahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Butanedioic acid disodium salt, Succinic acid disodium salt
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Solubilité
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable