N5536
Nefazodone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, selective serotonin reuptake inhibitor
Synonyme(s) :
2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl- 2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one hydrochloride, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
210,00 $
About This Item
210,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Nefazodone hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Chaîne SMILES
O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
Clé InChI
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable