5.04817
UK-5099
≥99% (HPLC), solid, mitochondrial pyruvate carrier inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
Mitochondrial Pyruvate Carrier Inhibitor, UK5099, ( E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)acrylic acid, ( E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-2-propenoic acid, MPC Inhibitor, PF-1005023, (E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)acrylic acid, (E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-2-propenoic acid, MPC Inhibitor, PF-1005023
About This Item
Produits recommandés
product name
Mitochondrial Pyruvate Carrier Inhibitor, UK5099,
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
bright yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H12N2O2/c19-11-13(18(21)22)10-14-12-20(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(14)17/h1-10,12H,(H,21,22)/b13-10+
Clé InChI
BIZNHCWFGNKBBZ-JLHYYAGUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
mitochondria
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Bricker, D.K., et al. 2012. Science337, 96.
Herzig, S., et al. 2012. Science337, 93.
Hinoi, E., et al. 2006. Mol. Pharmacol.70, 925.
Hildyard, J.C.W., et al. 2005. Biochim. Biophys. Acta1707, 221.
Halestrap, A.P. 1978. Biochem. J.172, 377.
Halestrap, A.P. 1975. Biochem. J.145, 85.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable