5.00523
ASIC Channel Modulator II, GMQ
Synonyme(s) :
ASIC Channel Modulator II, GMQ, 2-guanidine-4-methylquinazoline, Acid-Sensing Ion Channel Modulator II
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 16.6 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
ASIC3
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sherwood, T.W., et al. 2012. Am. J. Physiol. Cell Physiol.303, C699.
Yu, Y., et al. 2010. Neuron.68, 61.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable