5.00496
C59
≥99% (HPLC), powder, Porcn inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Porcn Inhibitor II, C59, NAN, Wnt-C59, Wnt Pathway Inhibitor XVI, 2-(4-(2-Methylpyridin-4-yl)phenyl)-N-(4-(pyridin-3-yl)phenyl)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Porcn Inhibitor II, C59,
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(c3ccc(cc3)c4cnccc4)C(=O)Cc1ccc(cc1)c2cc(ncc2)C
InChI
1S/C25H21N3O/c1-18-15-22(12-14-27-18)20-6-4-19(5-7-20)16-25(29)28-24-10-8-21(9-11-24)23-3-2-13-26-17-23/h2-15,17H,16H2,1H3,(H,28,29)
Clé InChI
KHZOJCQBHJUJFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Porcupine (Porcn)-mediated Wnt palmitoylation
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable