Principaux documents
4.90054
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98.0% (HPLC)
Pf
77-79 °C
Température de transition
flash point 186 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3/q+1
Clé InChI
NJMWOUFKYKNWDW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
370.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
188 °C - closed cup