481972
NADP, Disodium Salt
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions.
Synonyme(s) :
NADP, Disodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide Phosphate, TPN, 2Na
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 6348
Essai
≥95% (enzymatic)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na].[Na].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N
Clé InChI
WINXVPJGUQYDJA-WUEGHLCSSA-N
Description générale
Avertissement
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable