Principaux documents
4.80592
SAFC
Acide chlorhydrique (10%)
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide chlorhydrique solution, Solution de chlorure d'hydrogène, Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Agence
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
pb
102 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrique) :
9,5 - 10,0 %
 : 10,0 - 10,5 % (p/v)
Identité : test réussi
Couleur : ≤ 10 Hazen
Apparence : test réussi
Bromure ou iodure : test réussi
Brome ou chlore libre : test réussi
Chlore libre (Cl) : ≤ 0,0001 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,0005 %
Sulfites (SO3) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0001 %
As (Arsenic) : ≤ 0,000015 %
Hg (Mercure) : ≤ 0,0000010 %
Solvants résiduels (ICH Q3C) : exclus par le procédé de production
Résidus d'évaporation : ≤ 0,01
Résidus après combustion (exprimés en SO₄) : ≤ 0,008 %
Endotoxines : ≤ 2,5 UI/ml
Numéro de lot (matière première) :
Filtration sur filtre de 0,2 µm
Fabriqué à partir d'acide chlorhydrique fumant (37 %) EMPROVE® ESSENTIAL de qualité Ph. Eur., BP, JP, NF et d'eau purifiée conforme aux pharmacopées Ph. Eur., JP.
Les spécifications concernant les impuretés élémentaires ont été définies conformément à la directive Q3D de l'ICH (Guideline for Elemental Impurities). Il est peu probable que des éléments des classes 1 à 3 soient présents au-dessus de la limite de l'option 1 de la directive Q3D de l'ICH, sauf indication contraire et spécification (*).
Conforme aux pharmacopées (Ph. Eur., BP, JP) et à NF
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable