Documents
4.80791
SAFC
Acide chlorhydrique
5 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro Beilstein :
1098214
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
231-595-7
Qualité
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
Pression de vapeur
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Point d'ébullition
>100 °C (lit.)
Densité
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
Activité étrangère
Aflatoxin
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Conditionnement
4.80791.5000 / 5l / PE bottle
4.80791.9203/ 200l / PE drum
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable