Key Documents
81420
Sigma-Aldrich
Polyvinylpyrrolidone
K 30
Synonyme(s) :
‘Plasdone’, PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Formule linéaire :
(C6H9NO)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Forme
powder
Application(s)
coatings
pharmaceutical
Chaîne SMILES 
C=CN1CCCC1=O (Canonical-SMILES)
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La polyvinylpyrrolidone (PVP), également connue sous le nom commercial de K30, est un polymère soluble dans l'eau. Elle est de nature hygroscopique avec de bonnes propriétrés adhésives. Son pH est stable et elle peut former des films transparents.
Application
La PVP a un large éventail d'utilisations telles que :
  • un adhésif pour la fabrication de colles et d'adhésifs métalliques
  • un dispersant pour les céramiques
  • les revêtements et les encres
  • la formation de fibres synthétiques et de textiles
  • les membranes poreuses
Autres remarques
Le polyvinylpyrrolidone est un constituant de la solution de Denhardt et est inclus à une concentration de 1 % (p/v) dans la solution-mère standard 50X.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Solid dispersion of carbamazepine in PVP K30 by conventional solvent evaporation and supercritical methods
Sethia S and Squillante E
International Journal of Pharmaceutics, 272(1-2), 1-10 (2004)
Robust Ag nanoplate ink for flexible electronics packaging
Li R, et al.
Nanoscale, 7(16), 7368-7377 (2015)
Pressure-dependent conduction behavior of various particles for conductive adhesive applications
Sancaktar E and Dilsiz N
Journal of Adhesion Science and Technology, 13(6), 679-693 (1999)
Photocatalytic microreactor study using TiO 2-coated porous ceramics
Teekateerawej S, et al.
J. Appl. Electrochem., 35(7-8), 693-697 (2005)
Preparation, characterization and performance studies of polysulfone membranes using PVP as an additive
Chakrabarty B, et al.
Journal of Membrane Science , 315(1-2), 36-47 (2008)