5.00511
Histone Acetyltransferase Inhibitor VIII, NU9056
Synonyme(s) :
Histone Acetyltransferase Inhibitor VIII, NU9056, HAT Inhibitor VIII, p300/CBP Inhibitor VII, PCAF Inhibitor V, 1,2-Bis(isothiazol-5-yl)disulfane, 1,2-di(isothiazol-5-yl)disulfane, KAT5 Inhibitor I, Tip60 Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow-brown
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
KAT5
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable