437628
Lipopolysaccharide
from Salmonella minnesota, , lyophilized, TLR4 signaling stimulator, Calbiochem
508,00 $
About This Item
508,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Lipopolysaccharide, Ultra Pure, Salmonella minnesota R595 (Re), Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins.
Niveau de qualité
Description
RTECS - UX2990000
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
0.5% triethylamine: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Stimulate Toll-like receptor-4 (TLR4) signaling in human cell lines
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Tapping, R.I., et al. 2000. J. Immunol.165, 5780.
Galanos, C., et al. 1969. Eur. J. Biochem.9, 245.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable