Principaux documents
423500
Sigma-Aldrich
Anti-Klotho Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-KL
50 μG
641,00 $
641,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
641,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
641,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Kl(16591)
Description générale
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~100 kDa Klotho protein.
Recognizes the ~100 kDa Klotho protein.
This Anti-Klotho Rabbit pAb is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of Klotho.
Immunogène
Mouse
a synthetic peptide corresponding to a 17-amino acid sequence near the C-terminus of murine Klotho
Application
ELISA (1:10,000-1:100,000)
Immunoblotting (1-10 µg/ml, chemiluminescence)
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In PBS, 0.1% BSA, pH 7.5.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Kuro-o, M., et al. 1997. Nature390, 45.
Martin, G.M. and Mian, I.S. 1997. Nature390, 18.
Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shu Feng et al.
Cancer research, 73(8), 2551-2562 (2013-02-27)
Prostate cancer is the most common visceral malignancy and the second leading cause of cancer deaths in US men. There is broad evidence that fibroblast growth factor (FGF) receptors are important in prostate cancer initiation and progression, but the contribution