Documents
ISEQ00010
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
product name
Membrane Immobilon®-PSQ en PVDF, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
27 cm × 3.75 m
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Capacité
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane Immobilon®-PSQ est une membrane microporeuse de 0,2 μm faite de poly(fluorure de vinylidène) (PVDF). Elle est conçue pour maximiser l'adsorption protéique. La membrane Immobilon®-PSQ est recommandée pour le séquençage direct et l'immunodétection de protéines après électrotransfert de gels d'électrophorèse (ou dot blot d'échantillons de protéines purifiées), notamment pour les protéines de moins de 20 000 Da. Cette membrane est compatible avec les systèmes d'électrotransfert en cuve et semi-sec.
Application
La membrane en PVDF Immobilon®-PSQ est utilisée en western blotting.
Caractéristiques et avantages
Membrane Immobilon®-PSQ :
  • Pores de 0,2 μm et grande porosité interne
  • Plus forte adsorption protéique et meilleurs rendements de séquençage que les autres membranes
  • Évite le passage direct ("soufflage") des protéines de faible poids moléculaire
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bing Yan et al.
Theranostics, 10(15), 6728-6742 (2020-06-20)
Rational: Ischemic injury of the skeletal muscle remains a serious clinical problem and currently there is no effective therapy. The aim of the present study is to determine whether human umbilical cord mesenchymal stem cells- derived exosomes (UMSC-Exo) could repair
Chenggong Sun et al.
Journal of hematology & oncology, 13(1), 9-9 (2020-02-02)
PARP inhibitors have been the most promising target drugs with widely proven benefits among ovarian cancer patients. Although platinum-response, HR-related genes, or HRD genomic scar detection are acceptably used in assessment of Olaparib response, there are still evident limitations in
Chenshuo Luo et al.
Journal of oncology, 2020, 3676751-3676751 (2020-05-16)
To verify and evaluate the value of CD40 as a noninvasive biomarker of cisplatin-resistant bladder cancer, we studied the expression of CD40 and the correlation between nucleophosmin (NPM1) and CD40 in cisplatin-resistant bladder cancer. Three cisplatin-resistant bladder cancer cell lines
Carey Wilson et al.
Neuropharmacology, 168, 107998-107998 (2020-02-18)
Traditional monoaminergic treatments of depression frequently exhibit suboptimal tolerability and effectiveness. The 'short' (s) allele variant of 5-HTTLPR is known to compromise transcriptional efficacy of the serotonin transporter (5-HTT) and can reduce treatment response to traditional antidepressants (e.g. selective serotonin
Chi-Feng Weng et al.
Frontiers in physiology, 10, 1445-1445 (2020-01-11)
Adipose-derived stem cells (ADSCs) have shown great promise for the treatment of myocardial infarction (MI), although their potential therapeutic mechanism remains poorly understood. Growing evidence has implicated microRNAs (miRNAs or miRs) in the biological processes whereby ADSCs could ameliorate cardiovascular
Protocoles
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.