422426
KGF/FGF-7, Mouse, Recombinant
626,00 $
About This Item
626,00 $
Produits recommandés
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Finch, P.W. and J.S. Rubin. 2006. J. Natl. Cancer Inst.98, 812.
de Georgi, V., et al. 2007. Dermatol. Clin.25, 477.
Niu, J., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 6001.
Werner, S., et al. 2007. J. Invest. Dermatol.127, 998.
Cardinali, G., et al. 2005. J. Invest. Dermatol.125, 1190.
Geer, D.J., et al. 2005. Am. J. Pathol.167, 1575.
Hsu, YR., et al. 1999. Biochemistry38, 2523.
Qiao, J., et al. 1999. Development126, 547.
Werner, S., 1998. Cytokine Growth Factor Rev.9, 153.
Guo, L., et al. 1996. Genes Dev.10, 165.
Mason, I.J., et al. 1994. Mech. Dev.45, 15.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2