Principaux documents
K1757
Sigma-Aldrich
Facteur de croissance des kératinocytes human
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
hFGF-7, hKGF, FGF-7, KGF
10 μG
485,00 $
50 μG
1 270,00 $
485,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
485,00 $
50 μG
1 270,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
485,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Facteur de croissance des kératinocytes human, KGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Forme
powder
Puissance
0.1-15 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
18.9 kDa
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FGF7(2252)
Description générale
Le facteur de croissance des kératinocytes (KGF) est un facteur de croissance de 18,9 kDa comportant 163 acides aminés[1] ; il appartient à la famille des facteurs de croissance des fibroblastes. Il comporte une séquence signal de sécrétion et est 39 % identique au FGF basique. Il est exprimé dans un certain nombre de lignées cellulaires de fibroblastes du stroma[2] et de cellules mésenchymales[3], mais absent dans les cellules gliales normales et les lignées cellulaires épithéliales.
Application
Le facteur de croissance des kératinocytes humains a été utilisé :
  • en tant que composant du milieu de croissance épithéliale[4]
  • comme témoin positif pour l′antigène afin de déterminer l′activité de l′anticorps[5]
  • pour analyser l′influence du KGF associé au carboxyméthyl chitosane stérilisé à la chaleur (NOCCts) dans la réduction des adhérences péricardiques[6]
Actions biochimiques/physiologiques
Le facteur de croissance des kératinocytes (KGF) stimule la prolifération et la différenciation des kératinocytes et autres cellules de l′épithélium.[7] Il induit la chimiotaxie des cellules endothéliales microvasculaires et la néovascularisation de la cornée de rat. Il stimule la synthèse d′acide hyaluronique dans les cellules basales proliférantes et en migration.[2] Le KGF contribue à la survie des cellules dans des conditions de stress.[3] Le KGF est fortement exprimé dans les cellules épithéliales en présence de lésions et d′inflammation, ce qui favorise la cicatrisation des plaies.[3]
Forme physique
Lyophilisée dans une solution saline tamponnée au phosphate filtrée à 0,2 μm contenant de l′albumine de sérum bovin à 0,5 mg.
Remarque sur l'analyse
Déterminé par un test de prolifération cellulaire à l'aide de cellules 4MBr-5.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Nrf2 transcription factor, a novel target of keratinocyte growth factor action which regulates gene expression and inflammation in the healing skin wound
Braun S, et al.
Molecular and Cellular Biology, 22(15), 5492-5505 (2002)
Keratinocyte growth factor stimulates migration and hyaluronan synthesis in the epidermis by activation of keratinocyte hyaluronan synthases 2 and 3
Karvinen S, et al.
The Journal of biological chemistry, 278(49), 49495-49504 (2003)
Stimulation of in vivo angiogenesis by in situ crosslinked, dual growth factor-loaded, glycosaminoglycan hydrogels
Elia R, et al.
Biomaterials, 31(17), 4630-4638 (2010)
Characteristics of MIC-1 antlerogenic stem cells and their effect on hair growth in rabbits.
Cegielski M, et al.
In Vivo, 27(1), 97-106 (2013)
Keratinocyte growth factor (KGF) is required for postnatal thymic regeneration
Alpdogan O, et al.
Blood, 107(6), 2453-2460 (2006)