Principaux documents
4100-OP
Millipore
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
OmniPur® Grade, >=97.0%
Synonyme(s) :
OmniPur® EGTA, Ethylene Glycol bis (2-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
50 G
324,00 $
324,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
324,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.21
324,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder (Fine)
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Activité étrangère
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
N(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: ≥97.0%
DNase: None detected
Melting point (with decomposition): 238°C min
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2