E0396
Acide éthylène glycol-bis(2-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique
BioXtra, ≥97 .0%
Synonyme(s) :
Acide egtazique, Acide glycolétherdiaminetétraacétique, Acide éthylène-bis(oxyéthylènenitrilo)tétraacétique, EGTA
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Pureté
≥97 .0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
241 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
H2O: soluble (increases as pH is increased)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)