Principaux documents
1.08435
Supelco
Titriplex® VI
for analysis
Synonyme(s) :
Titriplex® VI, 3,6-Dioxaoctamethylenedinitrilotetraacetic acid, Ethylenedioxybis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, Bis(aminoethyl)glycolether-N,N,N,N′-tetraacetic acid, Ethylene glycol-bis (ß-amino ethyl ether)-N,N′-tetraacetic acid
25 G
611,00 $
100 G
891,00 $
611,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
25 G
611,00 $
100 G
891,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H24N2O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-651-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
611,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
3587 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
Pf
240-245 °C (decomposes)
Masse volumique apparente
450 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
Informations légales
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2