407325
Interferon-α-IFNα-R Interaction Inhibitor
The Interferon-α-IFNα-R Interaction Inhibitor controls the biological activity of Interferon-α-IFNα-R.
Synonyme(s) :
Interferon-α-IFNα-R Interaction Inhibitor, IFN-α Inhibitor, N-Methyl-1-(2-(naphthalen-1-ylthio)phenyl)methanamine, HCl, N-Methyl-N-(2-(1-naphthylthio)benzyl)amine, HCl, N-Methyl-1-(2-(naphthalen-1-ylthio)phenyl)methanamine, HCl, N-Methyl-N-(2-(1-naphthylthio)benzyl)amine, HCl, IFN-α Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CNCC1=CC=CC=C1SC2=CC=CC3=C2C=CC=C3.[xHCl]
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable