Documents
375115
Sigma-Aldrich
Heparin Cofactor II, Human Plasma
Heparin Cofactor II, Human Plasma, is a native human plasma protein that ihibits thrombin by forming a bimolecular complex in the presence of heparin. It shares homology with antithrombin III
Synonyme(s) :
Antithrombin BM
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥700 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
<2% antigenic ATIII
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native heparin cofactor II from human plasma. Inhibits thrombin by forming a bimolecular complex in the presence of heparin.
Native heparin cofactor II from human plasma. Inhibits thrombin by forming a bimolecular complex in the presence of heparin. Serine proteinase plasma glycoprotein.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of heparin cofactor II that will inhibit 1 NIH unit of thrombin.
Forme physique
In 50% aqueous glycerol.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable