Documents
H0417
Sigma-Aldrich
Heparin Cofactor II from human plasma
aqueous glycerol solution, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HCF2, HCII, SERPIND1
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous glycerol solution
Poids mol.
~66 kDa
~66 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SERPIND1(3053)
Actions biochimiques/physiologiques
Heparin cofactor II (HCII), a member of the serpin superfamily, is a serine protease inhibitor that rapidly inactivates thrombin in the presence of dermatan sulfate, heparan sulfate, or heparin. In addition to its role in coagulation regulation, HCII may also participate in inflammation, atherosclerosis, and wound repair. For example, leukocyte-mediated degradation of HCII releases peptides that are chemotactic for neutrophils and monocytes which may promote acute inflammation and wound repair. It has also been reported that HCII and dermatan sulfate levels are elevated in pregnancy, suggesting that HCII may be protective against thrombosis during pregnancy.
Serine protease that inhibits thrombin, α-chymotrypsin, neutrophil cathepsin G, and Streptomyces griseus protease B.
Définition de l'unité
HCII is tested for activity using a Thrombin inhibition assay. One unit will inhibit one NIH unit of Thrombin.
Forme physique
50% aqueous glycerol solution (vol/vol)
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable