362280
Glycoprotein Deglycosylation Kit
Synonyme(s) :
Deglycosylation kit
1 170,00 $
About This Item
1 170,00 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Niveau de qualité
Conditions de stockage
do not freeze
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Composants
Avertissement
Caractéristiques
Autres remarques
Jiang, M.S., and Hart, G.W. 1997. J. Biol. Chem.272, 2421.
Wilkins, P.P., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 18732.
Altmann, F., et al. 1995. Glycoconj. J.12, 84.
Szkudlinski, M.W., et al. 1995.
Endocrinology136, 3325.
Pahlsson, P., et al. 1994. Glycoconj. J.11, 43.
Saito, S., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 5644.
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol.230, 44.
Iwase, H., Hotta, K. 1993. Methods. Mol. Biol.14, 151.
Stults, N.L., and Cummings, R.D. 1993. Glycobiology3, 589.
Hard, K., et al. 1992. Eur. J. Biochem.205, 785.
Kuraya, N., and Hase, S. 1992. J. Biochem. (Tokyo)112, 122.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem.266, 1646.
Fukuda, M., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 11952.
Sojar, H.T., and Bahl, O.P. 1987. Arch. Biochem. Biophys.259, 52.
Taga, E.M., et al. 1984. Biochemistry23, 815.
Kobata, A. 1979. Anal. Biochem.100, 1.
Uchida, Y., et al. 1979. J. Biochem (Tokyo)86, 1573.
Glasgow, L.R., et al. 1977. J. Biol. Chem.252, 8615.
Spiro, R.G., and Bhoyroo, V.D. 1974. J. Biol. Chem.249, 5704.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1