361548
GSK-3β Inhibitor VII
The GSK-3β Inhibitor VII, also referenced under CAS 99-73-0, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
GSK-3β Inhibitor VII, α-4-Dibromoacetophenone, TPK I Inhibitor, Tau Protein Kinase I Inhibitor
210,00 $
About This Item
210,00 $
Produits recommandés
Description
RTECS - AM6950000
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
BrCC(=O)c1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable