361546
GSK-3β Peptide Inhibitor, Cell-permeable
The GSK-3β Peptide Inhibitor, Cell-permeable controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
GSK-3β Peptide Inhibitor, Cell-permeable, L803-mts, Myr-N-GKEAPPAPPQSpP-NH₂
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
acetonitrile: water (1:1): 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable