220486
Chk2 Inhibitor II
Chk2 Inhibitor II, BML-277, CAS 516480-79-8 is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of Chk2 (IC₅₀ = 15 nM).
Synonyme(s) :
Chk2 Inhibitor II, 2-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
15 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H14ClN3O2/c21-14-4-8-16(9-5-14)26-15-6-1-12(2-7-15)20-23-17-10-3-13(19(22)25)11-18(17)24-20/h1-11H,(H2,22,25)(H,23,24)
Clé InChI
UXGJAOIJSROTTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Chk2
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3