345886
Human γ-Globulin, Serum
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Produits recommandés
Essai
≥90% (electrophoresis)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Native γ-globulin from human serum.
Native γ-globulin from human serum. Immunoglobulins (Igs) are glycoproteins found in serum and tissue fluids of all mammals. Some Igs act as cell surface receptors and others are antibodies that travel in the blood or lymph. Ig molecules have two functional regions, one which binds antigens and another which controls effector functions, such as binding to host cells. Structurally, Igs have two identical heavy polypeptide chains and two identical light polypeptide chains that are linked by disulfide bonds. The heavy chains determine an Ig′s class and subclass (isotype). Most higher mammals have five different classes of immunoglobulins: IgG, IgA, IgM, IgD, and IgE. CALBIOCHEM immunoglobulins are rigorously analyzed for purity and identity. Most are tested by using immunodiffusion, immunoelectrophoresis, and SDS-PAGE.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Notes préparatoires
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for HIV and HCV antibodies.
Reconstitution
Reconstitute in 0.3% NaCl.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable